MilliporeSigma
Passer à
D7802
Daidzein
≥98% (TLC), powder, carbonic anhydrase (CA) inhibitor
Synonyme(s) :
4′,7-Dihydroxy­iso­flavone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxy­phenyl)-4H-1-benzo­pyran-4-one, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxy­phenyl)­chromone, Isoaurostatin
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
164,00 $
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
543,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
207-635-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
231523
Assay:
≥98%
Form:
powder
164,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Daidzein, ≥98%, synthetic
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
>290 °C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
InChI key
ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
General description
Daidzein is an isoflavone present in soy. It regulates oxidative stress, angiogenesis, cell growth and apoptosis. Daidzein has antioxidant, antiestrogenic and antiatherogenic properties. It provides protection against osteoporosis.
Application
Daidzein has been used:
  • as a control to evaluate fertility in rats
  • to study its effects on ovarian cancer
  • to simulate in vitro antioxidant activity
Biochem/physiol Actions
Daidzein is a phytoestrogen that is suggested to play a role in preventing hormone-induced cancers.[1] Arrests cell cycle at G1 in Swiss 3T3 cells.[2]
Soy isoflavone daidzein protects against oxidative damage in liver cells induced by 7,12-dimethylbenz[a]anthracene (DMBA). Catalase and superoxide dismutase activity, down-regulated by DMBA, was restored by daidzein.
Packaging
Packaged under Argon.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
116242116587251600
Daidzein United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1162421
Daidzein
Daidzein analytical standard
Supelco
16587
Daidzein
assay
≥98%
assay
-
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 200 mg/mL
mp
>290 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Daidzein
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe