251600
Daidzein
Inactive analog of Genistein.
Synonyme(s) :
Daidzein, 4ʹ,7-Dihydroxyisoflavone, Casein Kinase II Inhibitor X
88,40 $
About This Item
88,40 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 2801
Essai
≥98% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 200 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1c2c(ccc(c2)O)C(=O)C(=C1)c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
Clé InChI
ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
MiaPaC-2, PANC-1
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Higashi, K., and Ogawara, H. 1994. Biochim. Biophys. Acta 1221, 29.
Lavens, S.E., et al. 1992. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol.7, 637.
Akiyama, T., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 5592.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable