If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 100 g | Vérifier la disponibilité des articles du panier | 864,00 $ | |
| 500 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 2 750,00 $ |
A propos de cet article
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]/D 199°
mol wt
average mol wt 1,500,000-2,800,000
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
color
white
application(s)
advanced drug delivery
agriculture
life science and biopharma
microbiology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Les dextrans de moins de 60 000 Da sont généralement considérés comme des dextrans de bas poids moléculaire. Les dextrans de bas poids moléculaire sont souvent préférés aux dextrans de haut poids moléculaire en raison de leur viscosité et de leurs propriétés d'agrégation et de perméation. Les polymères dextran de haut poids moléculaire solubles dans l'eau sont utilisés dans une grande diversité d'applications biomédicales. Le dextran (1500-2800) est un dextran de haut poids moléculaire qui peut servir à déclencher l'agrégation plaquettaire ou qui peut être utilisé comme succédané de plasma de haute viscosité.[2]
Biochem/physiol Actions
- Équilibre osmotique : Le dextran aide à conserver l'équilibre osmotique en augmentant la concentration en solutés des solutions. Cela évite le déplacement excessif d'eau à travers les membranes cellulaires et maintient ainsi l'intégrité et la fonction des cellules.
- Cryoprotection : Le dextran se comporte comme un cryoprotecteur en formant une barrière protectrice autour des cellules et des tissus durant la congélation. Cette barrière inhibe la formation des cristaux de glace, qui peuvent endommager les membranes et les structures cellulaires.
- Contrôle de la viscosité : Le dextran peut modifier la viscosité des solutions en augmentant le poids moléculaire de la solution. Cette variation de viscosité affecte les propriétés d'écoulement de la solution, ce qui permet de contrôler la consistance des solutions dans divers procédés.
- Administration de médicaments : Le dextran modifié sert de véhicule d'administration contrôlée aux médicaments. Il a la capacité d'encapsuler les médicaments et de les libérer progressivement, ce qui permet d'augmenter leur solubilité et de contrôler leur profil de libération afin d'améliorer les résultats thérapeutiques.
- Électrophorèse sur gel : Le dextran accroît la densité des solutions de chargement d'échantillon en électrophorèse sur gel. Cette densité supérieure aide les échantillons à s'enfoncer dans la matrice du gel, ce qui assure une séparation plus précise des molécules durant l'électrophorèse en fonction de leur taille et de leur charge.
- Stabilisation des enzymes : Le dextran stabilise les enzymes en leur offrant un environnement protecteur. Il forme une matrice stable autour d'elles, ce qui améliore leur activité et prolonge leur durée de vie dans différentes réactions biochimiques. Cette protection empêche la dénaturation et l'inactivation des enzymes et leur permet de fonctionner plus efficacement.
Features and Benefits
- Dextran d'un poids moléculaire moyen de 1 500 000 à 2 800 000 Da.
- Extrêmement soluble dans l'eau, le DMSO, le formamide, l'éthylène glycol et le glycérol.
- Polyvalent et pouvant s'adapter à un large éventail d'applications de laboratoire et de recherche.
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source (Leuconostoc spp) |
| technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) cell based assay: suitable, cryopreservation: suitable | technique(s) - | technique(s) cryopreservation: suitable, gel permeation chromatography (GPC): suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| color white | color white | color white to off-white | color white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextrane from Leuconostoc mesenteroides
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
Dextran polymer details: composed mainly of alpha-D-(1-6) linkages with varied branch lengths.
Articles
Discover the role of carbohydrates in drug delivery, from solubility and stability improvement to advanced controlled-release systems.
Contenu apparenté
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
Explore how carbohydrates function as excipients and carriers in drug delivery, with insights into mechanisms, case studies, and future trends.
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| D5376-500G | 04061835543991 |
| D5376-100G | 04061835543984 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf