MilliporeSigma
Passer à
31392
Dextrane from Leuconostoc spp.
Mr 450,000-650,000
Synonyme(s) :
6-O-(6-O-bêta-D-Glucopyranosyl-bêta-D-glucopyranosyl)-D-glucose, Manninotriose
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 g
Vérifier la disponibilité des articles du panier
110,00 $
50 g
Vérifier la disponibilité des articles du panier
261,00 $
250 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 030,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
(C6H10O5)n
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-677-5
MDL number:
110,00 $
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
(Leuconostoc spp)
Quality Segment
form
powder
mol wt
Mr 450,000-650,000
technique(s)
cell based assay: suitable
loss
≤7% loss on drying
color
white
mp
483  °C ((901 °F ))
solubility
water: 1.5 g/10 mL, clear, colorless
absorption
≤0.05 at 375 nm in H2O at 10%
suitability
suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides, suitable for microfluidics/nanofluidics
application(s)
clinical research
filtration
life science and biopharma
metabolomics
plasma purification
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Le dextran, un exopolysaccharide bactérien biodégradable, appartient à la famille des polysaccharides. Il contient essentiellement des motifs glucose reliés par des liaisons α-(1→6) au niveau de la chaîne principale, souvent avec des ramifications α-(1→2), α-(1→3) et α-(1→4). Ce composé polyvalent est généralement issu de bactéries lactiques telles que Leuconostoc, Lactobacillus, Streptococcus, Weissella et Pediococcus. Il présente un poids moléculaire de 1 000 à 40 000 000 daltons (Da). La structure spécifique du dextran varie en fonction de la souche microbienne à l'origine de sa production. Le dextran est soluble dans l'eau et dans quelques solvants organiques et peut être modifié par voie chimique afin de créer différentes structures comme des sphères, des tubes et des réseaux en 3D. Cette adaptabilité permet au dextran d'être mélangé à des agents bioactifs ou des polymères hydrophobes pour diverses applications. Grâce à sa remarquable solubilité dans l'eau, sa biocompatibilité et son absence de toxicité, le dextran est un outil précieux pour la culture cellulaire et les bioprocédés où il peut servir de squelette moléculaire, de stabilisant de soluté et de cryoprotecteur. Ces attributs font du dextran un composé essentiel dans un vaste éventail de domaines biomédicaux comme la culture cellulaire, l'administration de médicaments, la nanomédecine et diverses applications de la recherche en biochimie.
Application
Le dextran issu de Leuconostoc spp. a été utilisé :
  • dans l'isolement de neutrophiles humains à partir d'échantillons de sang.
  • dans la sédimentation de sang.
  • dans la remise en suspension de cellules de veine ombilicale humaine (HUVEC) pour un essai microfluidique en 3D sur l'adhésion cellulaire.
  • dans l'étude de gouttelettes d'un système biphasique aqueux (ATPS) dans des systèmes microfluidiques et des applications biocompatibles.
  • dans l'étude de ses propriétés mécaniques par spectroscopie de force à l'échelle d'une molécule isolée.
Biochem/physiol Actions
Mécanisme d'action du dextran dans différentes applications :
  • Équilibre osmotique : Le dextran aide à conserver l'équilibre osmotique en augmentant la concentration en solutés des solutions. Cela évite le déplacement excessif d'eau à travers les membranes cellulaires et maintient ainsi l'intégrité et la fonction des cellules.
  • Cryoprotection : Le dextran se comporte comme un cryoprotecteur en formant une barrière protectrice autour des cellules et des tissus durant la congélation. Cette barrière inhibe la formation de cristaux de glace, qui peuvent endommager les membranes et les structures cellulaires.
  • Contrôle de la viscosité : Le dextran peut modifier la viscosité des solutions en augmentant le poids moléculaire de la solution. Cette variation de viscosité affecte les propriétés d'écoulement de la solution, ce qui permet de contrôler la consistance des solutions dans divers procédés.
  • Administration de médicaments : Le dextran modifié sert de véhicule d'administration contrôlée aux médicaments. Il a la capacité d'encapsuler les médicaments et de les libérer progressivement, ce qui permet d'augmenter leur solubilité et de contrôler leur profil de libération afin d'améliorer les résultats thérapeutiques.
  • Électrophorèse sur gel : Le dextran accroît la densité des solutions de chargement d'échantillon en électrophorèse sur gel. Cette densité supérieure aide les échantillons à s'enfoncer dans la matrice du gel, ce qui assure une séparation plus précise des molécules durant l'électrophorèse en fonction de leur taille et de leur charge.
  • Stabilisation des enzymes : Le dextran stabilise les enzymes en leur offrant un environnement protecteur. Il forme une matrice stable autour d'elles, ce qui améliore leur activité et prolonge leur durée de vie dans différentes réactions biochimiques. Cette protection empêche la dénaturation et l'inactivation des enzymes et leur permet de fonctionner plus efficacement.
Features and Benefits
  • Dextran d'un poids moléculaire moyen de 450 000 à 650 000.
  • Extrêmement soluble dans l'eau, le DMSO, le formamide, l'éthylène glycol et le glycérol.
  • Polyvalent et pouvant s'adapter à un large éventail d'applications de laboratoire et de recherche.
Other Notes
Pour bien comprendre notre vaste gamme de dextrans et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
3138931388D1662
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable, gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell based assay: suitable, cryopreservation: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 1.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: 1.5, clear, colorless
solubility
water: 1.5 g/10 mL, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
suitability
suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides, suitable for microfluidics/nanofluidics
suitability
suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextrane from Leuconostoc spp.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What are the storage conditions once re-suspended in H20? Can we autoclave? Should we filter sterilize and keep at 4°C? How long is it stable?
    1 answer
    1. Solutions of dextran at neutral pH can be prepared. Once the dextran is completely dissolved, the solution can be sterilized by autoclaving at 110-115°C for 30 to 45 minutes. No confirmed shelf life information is available for the stability of such solutions, but as long as they are kept sterile, they should be stable if kept refrigerated. Freezing, and especially repeated freeze-thaw cycles, could shear the polymer and change the properties; therefore, freezing solutions is not recommended.
      Filter sterilization would likely prove to be very difficult, due to the viscosity of the solution; if a sterile solution is required, autoclaving is recommended.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Is this molecular weight 500,000Da?
    1 answer
    1. The molecular weight range of this product is 450,000 - 650,000 Daltons and is determined on a lot-specific basis. A review of recent batches indicate that lots are typically >500,000. The exact molecular weight value for this product is recorded on the lot-specific Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate under ‘Certificate of Analysis’:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/31392#product-documentation