| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Expédition prévue aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd. | 81,10 $ | |
| 5 vials | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 275,00 $ |
A propos de cet article
81,10 $
Expédition prévue aujourd'huiDétails
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
form
powder
specific activity
1700—2300 U/vial
mol wt
~31 kDa
purified by
chromatography
packaging
vial of ≥0.25 mg total protein
technique(s)
DNA extraction: suitable
solubility
0.15 M NaCl: soluble 5.0 mg/mL, clear
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Produit polyvalent : Cette enzyme peut être utilisée pour couper l'ADN, incorporer des bases marquées dans l'ADN, ou isoler et caractériser sur le plan moléculaire les cellules souches cancéreuses dans les tumeurs mammaires murines. Elle est également utile dans les études comparatives sur la désoxyribonucléase isolée à partir de pancréas de bovin, d'ovin et de porc.
Stable : Cette enzyme reste active jusqu'à cinq heures à 60 °C entre pH 5 et 7 et peut être conservée jusqu'à une semaine à −20 °C sans perte notable d'activité. La stabilité de ce produit en fait une option pratique et rentable.
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| specific activity 1700—2300 U/vial | specific activity ≥2,000 Kunitz units/mg protein | specific activity ≥2,000 units/mg protein | specific activity ≥2,000 units/mg protein |
| technique(s) DNA extraction: suitable | technique(s) DNA purification: suitable | technique(s) DNA purification: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable |
| biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| suitability suitable for molecular biology | suitability suitable for molecular biology | suitability suitable for molecular biology | suitability suitable for molecular biology |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Désoxyribonucléase I from bovine pancreas
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Deoxyribonuclease I.
Contenu apparenté
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| D4263-1VL | 04061835490028 |
| D4263-5VL | 04061838255167 |