MilliporeSigma
Passer à
D4513
Désoxyribonucléase I from bovine pancreas
Type II-S, lyophilized powder, Protein ≥80 %, ≥2,000 units/mg protein
Synonyme(s) :
DNase I, Désoxyribonucléate-5′-oligonucléotido-hydrolase
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 vial
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
135,00 $
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-667-0
MDL number:
Numéro CE :
Specific activity:
≥2,000 units/mg protein
Biological source:
bovine pancreas
135,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
type
Type II-S
form
lyophilized powder
specific activity
≥2,000 units/mg protein
mol wt
~31 kDa
purified by
chromatography
composition
Protein, ≥80%
packaging
vial of ≥10.0 mg protein
technique(s)
DNA purification: suitable
impurities
endotoxin, tested
solubility
0.15 M NaCl: soluble 5.0 mg/mL, clear(lit.)
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
Chymotrypsin ≤0.01%, Protease ≤0.005%, RNase ≤0.01%
storage temp.
−20°C
Application
La DNAse I de Sigma a été comparée à un inhibiteur de l'interleukine 1 dérivé d'urine humaine quant à leur capacité à hydrolyser l'ADN[14C].[1] Elle a également été utilisée pour cliver un fragment de restriction Hind III/Nci I de 139 paires de bases afin d'étudier sa stabilité dans des expériences de footprinting. La DNase I est très utilisée comme agent de footprinting pour l'étude de la liaison de médicaments et de protéines à l'ADN.[2]
La désoxyribonucléase I de pancréas de bovin a été utilisée dans une étude sur une nouvelle technique d'obtention de RNase, de DNase, de cholestérolestérase et de trypsine hautement actives à partir de pancréas de bovin. La désoxyribonucléase I de pancréas de bovin a également été utilisée dans une étude portant sur l'isolement puis la caractérisation de DNase de foie de carpe.
Produit utilisé pour éliminer l'ADN présent dans les échantillons de protéines.
Biochem/physiol Actions
La DNase I est une endonucléase qui agit sur les liaisons phosphodiester adjacentes à des pyrimidines et qui produit des polynucléotides ayant des groupements 5′-phosphate terminaux. En présence de Mg2+, la DNase I clive indépendamment chaque brin d'ADN et les sites de clivage sont aléatoires. Les deux brins d'ADN sont clivés approximativement au niveau du même site en présence de Mn2+. Le pH optimal se situe entre 7 et 8. Les cations divalents tels que Mn2+, Ca2+, Co2+ et Zn2+ sont des activateurs de cette enzyme. Une concentration en Ca2+ de 5 mM la stabilise vis-à-vis de la digestion protéolytique. La DNase I de pancréas de bovin est constituée de quatre éléments, A, B, C et D, qui peuvent être distingués par chromatographie. Le rapport molaire des éléments A, B et C est de respectivement 4:1:1. L'élément D est présent en très faible quantité.[3] Le 2-mercaptoéthanol, les chélateurs, le dodécylsulfate de sodium (SDS)[4] et l'actine[5] sont connus pour inhiber l'activité de cette enzyme.
Physical form
Poudre lyophilisée contenant du chlorure de calcium
Preparation Note
La poudre d'enzyme peut être reconstituée dans de l'eau ou tout tampon de pH 4,0 à 9,0, à l'exception des tampons phosphates. Les chélateurs de calcium doivent être évités. Une solution de DNase I à 10 mg/ml dans du NaCl 0,15 M peut perdre < 10 % de son activité lorsqu'elle est conservée une semaine en aliquotes à −20 °C. La perte d'activité peut être d'environ 20 % si la même solution est conservée en aliquotes entre 2 et 8 °C. Elle reste active pendant 5 heures maximum à 60 °C entre pH 5 et pH 7 et devient inactive après moins de 10 minutes à 68 °C. Sa perte d'activité est de 6 % par heure dans un tampon acétate (pH 5,0) ou un tampon Tris (pH 7,2) à une concentration de 1 mg/ml.
Analysis Note
Protéine déterminée par la réaction du biuret.
Other Notes
Une unité Kunitz produit une ΔA260 de 0,001 par minute et par millilitre, à pH 5,0 et à 25 °C, avec de l'ADN de type I ou III comme substrat. (1 unité = 1 unité Kunitz)
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
D4527D4263D7291
specific activity
≥2,000 units/mg protein
specific activity
≥2,000 units/mg protein
specific activity
1700—2300 U/vial
specific activity
10000 units/mg protein
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
cell analysis
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe