MilliporeSigma
Passer à
D3689
(S)-3,5-Dihydroxyphenylglycine hydrate
≥98% (HPLC), group I metabotropic glutamate receptor agonist, powder
Synonyme(s) :
S-DHPG
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
423,00 $
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
753,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H9NO4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.16 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
423,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
(S)-3,5-Dihydroxyphenylglycine hydrate, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.N[C@H](C(O)=O)c1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C8H9NO4.H2O/c9-7(8(12)13)4-1-5(10)3-6(11)2-4;/h1-3,7,10-11H,9H2,(H,12,13);1H2/t7-;/m0./s1
InChI key
QZEFIWWBQUKNFA-FJXQXJEOSA-N
Gene Information
human ... GRM1(2911)
Application
(S)-3,5-Dihydroxyphenylglycine hydrate has been used:
  • as mGluR1/5 agonist for metabotropic glutamate receptor 1 (mGluR1/5) activation in synaptoneurosomal preparations
  • in ACSF for DHPG stimulation
  • to inject into basolateral amygdala to study its effect on memory expression
Biochem/physiol Actions
(S)-3,5-Dihydroxyphenylglycine hydrate is a group I metabotropic glutamate receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
air sensitive
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
D204C5874SML2177
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated
Gene Information
human ... GRM1(2911)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
D3689-10MG04061832081892
D3689-5MG04061832081908