Changer de vue
| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 220,00 $ |
A propos de cet article
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41104510
220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderpackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5315-0150
I.D. × H
150 mm × 150 mm
General description
Blue polypropylene body; clear polycarbonate cover. Autoclavable.
Other Notes
Supplied with 140 mm aluminum plate.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| I.D. × H 150 mm × 150 mm | I.D. × H - | I.D. × H - | I.D. × H - |
| manufacturer/tradename Nalgene® 5315-0150 | manufacturer/tradename Bel-Art F42029-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F42020-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F42010-0000 |
Déjà en possession de ce produit ?
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| D2672-1EA | 04061832614571 |