MilliporeSigma
Produits Nalgene®
Assortiment de flacons Nalgene® posés sur une table.
La marque Nalgene®, reconnue comme l'une des meilleures pour le matériel de laboratoire en plastique de qualité supérieure, propose des produits généralement constitués de matériaux plastiques en résine de qualité laboratoire. Sa gamme inclut des articles du type flacons, fioles, ballons, béchers, récipients, entonnoirs et autres produits utilisés dans la recherche scientifique et l'expérimentation. Les produits de laboratoire Nalgene® sont couramment utilisés dans diverses applications dans les laboratoires de recherche et les laboratoires universitaires, industriels et médicaux.
Préparation et stockage d'échantillons Nalgene®
Fioles Nalgene®
Les fioles Nalgene® sont généralement fabriquées en polypropylène, en polycarbonate ou dans d'autres matériaux résistant aux produits chimiques et sont disponibles en plusieurs formes et tailles pour répondre à tous les besoins expérimentaux. Notre gamme comprend des erlenmeyers en polycarbonate Nalgene®, parfaits pour mélanger et agiter sans effort les liquides, ainsi que des fioles de filtration Nalgene® et des fioles à déflecteurs Nalgene®, une excellente alternative aux fioles en verre.
Flacons Nalgene®
Les flacons Nalgene® sont constitués de matériaux rigides et robustes comme le copolyester de poly(téréphtalate d'éthylène) modifié par du glycol (PETG), le poly(téréphtalate d'éthylène) (PET), le polyéthylène haute densité (HDPE), le polyéthylène basse densité (LDPE), le copolymère de polypropylène (copolymère PP), l'éthylène-propylène fluoré (FEP) et le polycarbonate (PC). Ces flacons sont conçus pour le stockage des tampons, des cultures et des milieux de culture et répondre à divers besoins des laboratoires. Notre offre comprend des flacons pour milieu Nalgene®, des flacons à centrifuger Nalgene®, des pissettes Nalgene®, des flacons compte-gouttes Nalgene® et des flacons de diagnostic Nalgene®.
Béchers Nalgene®
Nous proposons des béchers de style Griffin Nalgene®, des béchers avec poignée Nalgene® et des béchers en PFA Nalgene®. Les béchers du type Griffin Nalgene® sont fabriqués en polypropylène ou en polyméthylpentène translucide et offrent ainsi la transparence du verre, une excellente résistance chimique et une tolérance à la chaleur. Toutes les tailles de ces béchers possèdent des graduations sérigraphiées faciles à lire.
Bonbonne Nalgene®
Les bonbonnes Nalgene® en polyéthylène haute densité peuvent être autoclavées et sont conçues pour la manipulation de grands lots de milieux de culture, la production de vaccins, les milieux en vrac et le stockage des produits chimiques. Ces bonbonnes sont dotées d'une grande ouverture pour faciliter le remplissage et la distribution et sont constituées de polypropylène naturel. Disponibles en formes rondes, carrées et de faible hauteur, elles permettent de tirer le maximum de l'espace disponible sur la paillasse.
Pots Nalgene®
Ces pots/bocaux sont fabriqués en polyméthylpentène ou en polypropylène. Ils sont translucides et présentent une excellente résistance chimique. Ils permettent de stocker des pâtes, des échantillons, des solides et des fournitures de laboratoire. Avec un large choix de volumes allant de 30 ml à 1000 ml, ils offrent une flexibilité maximale.
Tubes de stockage cryogénique Nalgene®
Ces tubes sont des contenants stériles en polypropylène incolore destinés au stockage à très basse température. Dotés d'un filetage interne et externe, ils sont proposés avec un fond conique ou en version autoportante et sont disponibles en couleur naturelle ou ambrée.
Récipients Dewar Nalgene®
Les récipients Dewar Nalgene® constituent une solution économique pour le stockage à court terme de l'eau glacée, de la glace carbonique/des bains de solvant et de l'azote liquide.
Éprouvettes graduées Nalgene®
Ces éprouvettes, fabriquées en polypropylène ou en polyméthylpentène, servent à mesurer les solutions.
Système de filtration sous vide Nalgene®
Le système de filtration sous vide Nalgene® est stérile et utilise une membrane en polyéthersulfone. Cette membrane présente une faible adsorption protéique, ce qui réduit au maximum le risque de perte des protéines contenues dans le milieu. Ce système de filtration permet de filtrer du sérum, des milieux de culture cellulaire, des tampons et des additifs.
Pince à membrane Nalgene®
Cette pince est fabriquée en acier inoxydable et permet de tenir la membrane sans lui appliquer de pression susceptible de l'endommager.