Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
100 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 289,00 $ |
A propos de cet article
289,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderGeneral description
Substrate for DNase
Methyl green is a widely used nuclei counterstain for histochemical methods. Methyl green binds to the DNA major groove and is used for tracking triplex formation. The positive charge on the aniline rings in the methyl green enables its strong binding to DNA. Methyl green aids clear visualization in confocal laser scanning microscopy.
Application
Deoxyribonucleic acid methyl green has been used in DNA methyl green bioassay.
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form solid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
signalword
Danger
hcodes