M8884
Methyl Green
~85% purity, powder
Synonyme(s) :
Ethyl Green
70,40 $
About This Item
70,40 $
Produits recommandés
Nom du produit
Methyl Green, zinc chloride salt, ~85%
Niveau de qualité
Essai
~85%
Forme
powder
Composition
Dye Content, ≥83%
Technique(s)
titration: suitable
Couleur
red to very dark red
pH
0.2-1.8, yellow to blue
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
water: 1 mg/mL
εmax
>11100.00 at 417-425 nm in water at 0.005 g/L
>16000 at 311-319 nm in water at 0.005 g/L
>60000 at 626-634 nm in water at 0.005 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Cl-].[Br-].Cl[Zn]Cl.CC[N+](C)(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\C)C
InChI
1S/C27H35N3.BrH.3ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
Clé InChI
RRKSQWOQZFIQKW-UHFFFAOYSA-J
Description générale
Application
Qualité
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3