MilliporeSigma
Passer à
D184
Diethylamine NONOate sodium salt hydrate
≥97% (NMR), crystalline, nitrix oxide donor
Synonyme(s) :
1,1-Diethyl-2-hydroxy-2-nitroso-hydrazine sodium, 2-(N,N-Diethylamino)-diazenolate 2-oxide sodium salt hydrate, DEA NONOate sodium salt hydrate, Diethylamine/nitric oxide complex sodium salt hydrate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
74,40 $
50 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
127,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3CH2)2N–N(N=O)O- Na+ xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.13 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
crystalline
Storage condition:
desiccated, protect from light
74,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Diethylamine NONOate sodium salt hydrate, ≥97% (NMR)
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
crystalline
storage condition
desiccated, protect from light
color
white
mp
45 °C (lit.)
solubility
H2O: >10 mg/mL, methanol: >25 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].CCN(CC)N([O-])N=O
InChI
1S/C4H10N3O2.Na.H2O/c1-3-6(4-2)7(9)5-8;;/h3-4H2,1-2H3;;1H2/q-1;+1;
InChI key
BVCZSYKIXSAMOT-UHFFFAOYSA-N
Application
Diethylamine NONOate sodium salt hydrate has been used as a nitric oxide donor to evaluate endothelium-independent dilation. It has also been used to determine the level of nitric oxide in cell free systems.
Biochem/physiol Actions
Diethylamine NONOate is a complex of diethylamine with nitric oxide used to generate a controlled release of nitric oxide in solution.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
S7198N3139M3935
form
crystalline
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥97% (NMR)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (spectrophotometric assay)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: >10 mg/mL, methanol: >25 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe