S7198
Sivelestat sodium salt hydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
EI 546 sodium salt hydrate, Elaspol sodium salt hydrate, LY 544349 sodium salt hydrate, Ono-5046 sodium salt hydrate, o-(p-Hydroxybenzenesulfonamido)hippuric acid, pivalate (ester) sodium salt hydrate
155,00 $
About This Item
155,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(Nc2c(cccc2)C(=O)NCC(=O)O)c1ccc(cc1)OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H22N2O7S/c1-20(2,3)19(26)29-13-8-10-14(11-9-13)30(27,28)22-16-7-5-4-6-15(16)18(25)21-12-17(23)24/h4-11,22H,12H2,1-3H3,(H,21,25)(H,23,24)
Clé InChI
BTGNGJJLZOIYID-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable