MilliporeSigma
Passer à
D0189
Set KIMBLE du type Dounce pour le broyage des tissus
100 mL complete
Synonyme(s) :
885300-0100, Dounce Tissue Grinder, Tissue Grinder
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 set
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
790,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
790,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
glass
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
Kimble® 885300-0100
pestle A clearance
0.0020-0.0100 in.
pestle B clearance
0.0005-0.0055 in.
working volume × L
100 mL × 232 mm
Features and Benefits
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3_x000D_
  • Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization._x000D_
  • All-glass construction_x000D_
  • Two pestles are supplied with each complete unit_x000D_
  • Large clearance pestle is used for the initial sample reduction_x000D_
  • Small clearance pestle is used to form the final homogenate_x000D_
  • Replacement components are available and completely interchangeable
Legal Information
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
D8938D9063D9188
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
working volume × L
100 mL × 232 mm
working volume × L
2 mL × 60 mm
working volume × L
7 mL × 125 mm
working volume × L
40 mL × 215 mm
pestle B clearance
0.0005-0.0055 in.
pestle B clearance
0.0005-0.0025 in.
pestle B clearance
0.0008-0.0022 in.
pestle B clearance
0.0010-0.0030 in.
pestle A clearance
0.0020-0.0100 in.
pestle A clearance
0.0030-0.0050 in.
pestle A clearance
0.0028-0.0047 in.
pestle A clearance
0.0030-0.0060 in.
manufacturer/tradename
Kimble® 885300-0100
manufacturer/tradename
Kimble® 885300-0002
manufacturer/tradename
Kimble® 885300-0007
manufacturer/tradename
Kimble® 885300-0040
Still not finding the right product?
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
D0189-1SET04061833575024