D9063
Set KIMBLE du type Dounce pour le broyage des tissus
7 mL complete
Synonyme(s) :
885300-0007, Dounce Tissue Grinder, Tissue Grinder
256,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
About This Item
256,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
glass
Caractéristiques
autoclavable
Fabricant/nom de marque
Kimble® 885300-0007
Dégagement du pilon A
0.0028-0.0047 in.
Dégagement du pilon B
0.0008-0.0022 in.
Volume de travail × L
7 mL × 125 mm
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- Manufactured from borosilicate glass 3.3_x000D_
- Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization._x000D_
- All-glass construction_x000D_
- Two pestles are supplied with each complete unit_x000D_
- Large clearance pestle is used for the initial sample reduction_x000D_
- Small clearance pestle is used to form the final homogenate_x000D_
- Replacement components are available and completely interchangeable