MilliporeSigma
Passer à
C8772
Filtrat de choléra
lyophilized powder, bacterial sialidase receptor-destroying enzyme (RDE)
Synonyme(s) :
Filtrat de choléra
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 vial
Date d'expédition estimée le11 mai 2026DeMilliporeSigma Canada Ltd.
242,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
lyophilized powder
Quality level:
242,00 $
Date d'expédition estimée le11 mai 2026Détails
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Filtrat de choléra, lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Level
storage temp.
2-8°C
General description
Le filtrat de choléra favorise l'activation de l'adénylate cyclase. Il n'affecte pas l'activité de l'adénosine monophosphate cyclique (AMPc) phosphodiestérase.[1]
Application
Le filtrat de choléraa été utilisé comme enzyme destructrice de récepteur (RDE) : dansdes tests d'inhibition de l'hémagglutination d'échantillons de sérum[2], dans des tests de microneutralisationd'échantillons de sérum de souris, dans des tests d'inhibition de l'hémagglutination pour éliminerles inhibiteurs non spécifiques dans des échantillons de surnageants de cultures cellulaires[3]
Biochem/physiol Actions
Le filtrat de choléra ("cholera filtrate") est une enzyme RDE (receptor-destroying enzyme) bactérienne qui détruit le récepteur de la sialidase. Il peut également être utilisé dans les tests de dépistage sérologique de la grippe.
Preparation Note
Une fois reconstitué dans 5 ml d'eau stérile, le produit contiendra 0,01 % de MIT en tant qu'agent de conservation.
Other Notes
Voir les autres formes de neuraminidases proposées pour obtenir des préparations d'une activité plus élevée.
Disclaimer
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
C1655C8052C8180
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
supp_hazards
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Applying valency-based immuno-selection to generate broadly cross-reactive antibodies against influenza hemagglutinins
Daniela M, et al.
Nature Communications (2024)
WHO Tech Rep. Serv.
WHO Expert Committee on Influenza, 64 (1953)
A V Kornev et al.
Biulleten' eksperimental'noi biologii i meditsiny, 88(10), 414-416 (1979-10-01)
An in vitro model using homogenates of the rat intestine and liver for studying the V. Cholerae culture filtrate effect on the adenylate cyclase system is proposed. Optimal conditions for the adenylate cyclase functioning have been investigated for this model.
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
C8772-1VL04061838445681
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Since it is lyophilized powder, can reagent C8772 be received at room temperature?
    1 answer
    1. This Cholera filtrate powder is shipped ambient.
      Helpful?
  2. The reconstituted solution should be frozen at -20 °C in aliquots ?
    1 answer
    1. The stability of this material in solution has not been evaluated. However, this is a crude source of neuraminidase. The purified neuraminidase product N7885 is an aqueous solution at pH 5.5, containing 0.15 M NaCl and 4 mM CaCl2. This product has an expected shelf life of at least 2 years when stored refrigerated at 2-8°C. Similar stability may be demonstrated by the Cholera Filtrate.