C8180
Cholera Toxin A Subunit from Vibrio cholerae
lyophilized powder
499,00 $
About This Item
499,00 $
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Composition
Protein, ~5% Lowry
Disponibilité
not available in Japan
Impuretés
≤0.5% Cholera toxin B subunit (SDS-PAGE)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable