MilliporeSigma
Passer à
C8605
Dihydroceramide C8
98%, waxy solid
Synonyme(s) :
D-erythro-N-Octanoyldihydrosphingosine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
716,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H53NO3
Poids moléculaire :
427.70
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
98%
Form:
waxy solid
Quality level:
716,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Level
assay
98%
form
waxy solid
color
white
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMF: 25 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H53NO3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-25(29)24(23-28)27-26(30)22-20-17-8-6-4-2/h24-25,28-29H,3-23H2,1-2H3,(H,27,30)/t24-,25+/m0/s1
InChI key
LGOFBZUQIUVJFS-LOSJGSFVSA-N
Biochem/physiol Actions
Inactive form of C8 ceramide for use as a negative control.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
C7980376650110145
form
waxy solid
form
solid
form
waxy solid
form
solid
assay
98%
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL, DMF: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL (Dissolve in hot DMSO, then cool to RT.), ethanol: 5 mg/mL
solubility
ethanol: 25 mg/mL, DMSO: soluble
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
color
white
color
white
color
white
color
white to off-white
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Contenu apparenté
Y W Hsu et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 166(9), 5388-5397 (2001-04-21)
The goal of this study was to elucidate whether triggering the sphingomyelin pathway modulates LPS-initiated responses. For this purpose we investigated the effects of N-acetylsphingosine (C(2)-ceramide) on LPS-induced production of NO and PGE(2) in murine RAW 264.7 macrophages and explored
Mike Lange et al.
Cell reports. Medicine, 2(10), 100407-100407 (2021-11-11)
Obesity, characterized by expansion and metabolic dysregulation of white adipose tissue (WAT), has reached pandemic proportions and acts as a primer for a wide range of metabolic disorders. Remodeling of WAT lipidome in obesity and associated comorbidities can explain disease
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
C8605-25MG04061833261200
C8605-5MG04061833261217