376650
D-erythro-Sphingosine, N-Hexanoyl-
Biologically active, cell-permeable, non-physiological ceramide analog.
Synonyme(s) :
D-erythro-Sphingosine, N-Hexanoyl-, C₆ Ceramide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
waxy solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
ethanol: 25 mg/mL
DMSO: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C24H47NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h18-19,22-23,26-27H,3-17,20-21H2,1-2H3,(H,25,28)/b19-18+
Clé InChI
NPRJSFWNFTXXQC-VHEBQXMUSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
MAP kinase, protein phosphatase 2A (PP2A)
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Venable, M.E., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 26040.
Dobrowsky, R.T., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 15523.
Raines, M.A., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 14572.
Dobrowsky, R.T., and Hannun, Y.A. 1992. J. Biol. Chem.267, 5048.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable