MilliporeSigma
Passer à
C5366
Chlorisondamine diiodide
≥98% (HPLC), nicotinic acetylcholine receptor antagonist, solid
Synonyme(s) :
4,5,6,7-Tetrachloro-2,3-dihydro-2-methyl-2-[2-(trimethylammonio)ethyl]-2H-isoindolium diiodide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
230,00 $
50 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
968,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H20Cl4I2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
611.94
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
230,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Chlorisondamine diiodide, ≥98% (HPLC), white, solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
white
solubility
H2O: ≥2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].[I-].C[N+](C)(C)CC[N+]1(C)Cc2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2C1
InChI
1S/C14H20Cl4N2.2HI/c1-19(2,3)5-6-20(4)7-9-10(8-20)12(16)14(18)13(17)11(9)15;;/h5-8H2,1-4H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
FPNVAOZHQUJJJQ-UHFFFAOYSA-L
Application
Chlorisondamine diiodide has been used:
  • as a nicotinic receptor antagonist to test its effect on trinitrobenzene sulfonic acid (TNBS)-induced colitis[1]
  • as an irreversible nicotinic acetylcholine(nAChR) blocker to pre-treat brain samples to test its effect on cytochrome P450 2B (CYP2B) induction[2]
  • as a ganglionic blocker to test its effect on regulating corticosterone levels in rat with chronic stress[3]
Biochem/physiol Actions
Chlorisondamine diiodide mediates ganglionic and central blockade.[4]
Irreversible, long-lasting nicotinic acetylcholine receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Nicotinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SML1402A9605N8914
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light
solubility
H2O: ≥2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >20 mg/mL
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
C5366-10MG04061832081601
C5366-50MG04061832081618