Documents
N8914
Sigma-Aldrich
NSC308848
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
5-amino-2-(2-(diethylamino)ethyl)-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H21N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCN(CC)CCN1C(=O)c2cccc3cc(N)cc(C1=O)c23
InChI
1S/C18H21N3O2/c1-3-20(4-2)8-9-21-17(22)14-7-5-6-12-10-13(19)11-15(16(12)14)18(21)23/h5-7,10-11H,3-4,8-9,19H2,1-2H3
Clé InChI
QDFFNSUDGUZZSJ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
NSC308848 is a small molecular transcription factor inhibitor.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable