| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 100 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 178,00 $ | |
| 1 kg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 070,00 $ |
A propos de cet article
178,00 $
assay
≥98% H2SO4 basis (anhydrous, titration)
Quality Level
form
crystalline powder
useful pH range
8.9-10.3
pKa (25 °C)
9.6
solubility
water: 0.143 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OC(CNC1CCCCC1)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C9H19NO4S.Na/c11-9(7-15(12,13)14)6-10-8-4-2-1-3-5-8;/h8-11H,1-7H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
GGPORGHJKBOGDV-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% H2SO4 basis (anhydrous, titration) | assay ≥99% anhydrous basis (titration) | assay ≥99% | assay ≥99% (titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| form crystalline powder | form crystalline powder | form crystalline powder | form crystalline powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| solubility water: 0.143 g/mL, clear, colorless | solubility water: 0.111 g/mL, clear, colorless | solubility H2O: soluble 15g + 85 mL, clear, colorless | solubility water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless |
| useful pH range 8.9-10.3 | useful pH range 8.9-10.3 | useful pH range - | useful pH range 7.7-9.1 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| C2154-100G | 04061832547701 |
| C2154-25G | 04061832547718 |
| C2154-25KG | 04061832547725 |
| C2154-1KG | 04061826185841 |