C2632
CAPS
≥99%
Synonyme(s) :
3-(Cyclohexylamino)-1-propanesulfonic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Forme
crystalline powder
pH
3.0-7.0
pKa (25 °C)
10.4
pKa
10.4
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 15g + 85 mL, clear, colorless
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO3S/c11-14(12,13)8-4-7-10-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,11,12,13)
Clé InChI
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)