MilliporeSigma
Passer à
B4532
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt
≥98%
Synonyme(s) :
Magenta-GlcA, Magenta glucuronide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
431,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H13BrClNO7 · C6H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.79
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
431,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3c[nH]c4cc(Cl)c(Br)cc34
InChI
1S/C14H13BrClNO7.C6H13N/c15-5-1-4-7(2-6(5)16)17-3-8(4)23-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-3,9-12,14,17-20H,(H,21,22);6H,1-5,7H2/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI key
HGZDFBMYVMPFHR-CYRSAHDMSA-N
Application
Chromogenic substrate for β-glucuronidase; produces a magenta color in GUS+ bacterial colonies.
Other Notes
An alternative to 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide (X−GlcA) for detection of the β-glucuronidase gene.
Legal Information
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
B5285B8049A4438
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
-
assay
>98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
tablet
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe