MilliporeSigma
Passer à
B8049
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt
tablet
Synonyme(s) :
X- glucuronide CHA salt, X-GlcA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 tabs
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
520,00 $
442,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H13BrClNO7 · C6H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.79
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
442,00 $
Tarif520,00 $Économiser 15 %
Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
tablet
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3c[nH]c4ccc(Br)c(Cl)c34
InChI
1S/C14H13BrClNO7.C6H13N/c15-4-1-2-5-7(8(4)16)6(3-17-5)23-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-3,9-12,14,17-20H,(H,21,22);6H,1-5,7H2/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI key
JXCKZXHCJOVIAV-CYRSAHDMSA-N
Application
Substrat chromogénique pour la détection du gène de la β-glucuronidase (GUS).
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt has been used as a histochemical reagent in X-GLUC staining.
Biochem/physiol Actions
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide sodium salt (X-GlcA) is a colorless substrate. The pre-immobilized X-GlcA can be converted by β-glucuronidase enzyme, synthesised by Escherichia coli.
Preparation Note
Contains 10 mg substrate per tablet.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
B8174B0274B4527
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe