| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 318,00 $ 270,30 $ |
A propos de cet article
270,30 $
Tarif318,00 $Économiser 15 %Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
off-white to light tan
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.N1([C@@H]2C[C@H](C[C@H]1CC2)NC(=O)N3c4c(cccc4)N(C3=O)C(C)C)C.O
InChI
1S/C19H26N4O2.ClH.H2O/c1-12(2)22-16-6-4-5-7-17(16)23(19(22)25)18(24)20-13-10-14-8-9-15(11-13)21(14)3;;/h4-7,12-15H,8-11H2,1-3H3,(H,20,24);1H;1H2/t13-,14+,15-;;
InChI key
HZJJVFOOACXPTH-XZAJHMFNSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| B4063-5MG | 04061832079325 |
| B4063-25MG | 04061832079318 |