P6499
PNU-282987 hydrate
solid, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-4-chloro-benzamide monohydrochloride hydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].[H]O[H].Clc1ccc(cc1)C(=O)N[C@H]2CN3CCC2CC3
InChI
1S/C14H17ClN2O.ClH.H2O/c15-12-3-1-11(2-4-12)14(18)16-13-9-17-7-5-10(13)6-8-17;;/h1-4,10,13H,5-9H2,(H,16,18);1H;1H2/t13-;;/m0../s1
Clé InChI
OCWLMMBVXIESNP-GXKRWWSZSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Sigma-Aldrich offers many products related to nicotinic acetylcholine receptors for your research needs.