MilliporeSigma
Passer à
B2891
BES sodium salt
≥99% (titration)
Synonyme(s) :
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid sodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
117,00 $
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
413,00 $
500 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 450,00 $
1 087,50 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14NNaO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.23
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
117,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
6.4-7.8
pKa (25 °C)
7.1 (Free acid)
solubility
water: 333.3 mg/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OCCN(CCO)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO5S.Na/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12;/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
M3885T0772H7006
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.0% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
400
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
general analytical (
)
life science and biopharma
metabolomics
solubility
water: 333.3 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 0.1 M, clear, colorless
useful pH range
6.4-7.8
useful pH range
5.5-6.7
useful pH range
6.8-8.2
useful pH range
6.8-8.2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Contenu apparenté
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Découvrez des tampons biologiques ultra purs pour l'échelle de la production. Nos solutions d'expert pour la production garantissent stabilité, la régulation du pH et la constance des approvisionnements.
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
B2891-25G04061832546537
B2891-500G04061833427163
B2891-100G04061832546520