Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
1 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 167,00 $ |
5 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 560,00 $ |
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9NO4 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.59
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
167,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderassay
≥98.0% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(=O)OCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.ClH/c1-3(7)10-2-4(6)5(8)9;/h4H,2,6H2,1H3,(H,8,9);1H
InChI key
MGQOSZSPKMBSRW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
O-Acetyl-L-serine, a cysteine precursor, is used as a substrate for the identification, differentiation and characterization of O-acetyl-L-serine(thiol)lyase(s) (OASTL) involved in cysteine biosynthesis.
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) LC/MS: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color white | color white | color colorless to white |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe