| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
1 g | Disponible dès aujourd'huiDeMilwaukee Teutonia Distributio | 224,00 $ |
A propos de cet article
Nom du produit
Nα-Acetyl-L-lysine,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
colorless to white
mp
256-258 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O3/c1-6(11)10-7(8(12)13)4-2-3-5-9/h7H,2-5,9H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t7-/m0/s1
InChI key
VEYYWZRYIYDQJM-ZETCQYMHSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description 98% | description - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay 98% | assay ≥98% (TLC) |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) deacetylase assay: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| color colorless to white | color colorless to white | color - | color colorless to white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)