MilliporeSigma
Passer à
A254
AIDA
solid
Synonyme(s) :
1-Amino-2,3-dihydro-1H-indene-1,5-dicarboxylic acid, 1-Aminoindan-1, 5-dicarboxylic acid, UPF 523
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H11NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.21
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
DMSO: 2 mg/mL
SMILES string
NC1(CCc2cc(ccc12)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H11NO4/c12-11(10(15)16)4-3-6-5-7(9(13)14)1-2-8(6)11/h1-2,5H,3-4,12H2,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
LSTPKMWNRWCNLS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRM1(2911)
rat ... Grm1(24414)
Biochem/physiol Actions
Selective mGluR1 metabotropic glutamate receptor antagonist.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
C0496SML0140SML0222
AIDA solid
Sigma-Aldrich
A254
AIDA
form
solid
form
powder
form
powder
form
(Powder, Film or Oil)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: 2 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
color
white
color
-
color
white to off-white
color
-
Gene Information
human ... GRM1(2911)
rat ... Grm1(24414)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
A254-5MG04061833022566
A254-25MG04061833022559