C0496
CRT0044876
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid, 7-Nitroindole-2carboxylic acid, NSC 69877
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc2cccc([N+]([O-])=O)c2[nH]1
InChI
1S/C9H6N2O4/c12-9(13)6-4-5-2-1-3-7(11(14)15)8(5)10-6/h1-4,10H,(H,12,13)
Clé InChI
BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves