MilliporeSigma
Passer à
A1978
Anti-β-Actin (ACTB) Antibody
mouse monoclonal, AC-15
Anti-β-Actin antibody, Mouse monoclonal
Synonyme(s) :
Anticorps monoclonal anti-β-actine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
100 μL
Disponible dès aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd.
672,00 $
200 μL
Disponible dès aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd.
880,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AC-15, monoclonal
Application:
ARR, ICC, IF, IHC (f), WB
Citations:
4100
672,00 $
Disponible dès aujourd'huiDétails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1312
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Anticorps monoclonal anti-βactine, souris, clone AC-15, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AC-15, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 42 kDa
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
should not react with
Dictyostelium discoideum
technique(s)
immunocytochemistry: 10-40 μg/mL using human foreskin fibroblasts, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, indirect immunofluorescence: suitable, microarray: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using cell extract of human foreskin fibroblasts or chicken fibroblasts.
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
General description
Dans la coloration de cryosections ultra-minces de gésiers de poulet, l′anticorps marque les corps denses et les faisceaux longitudinaux reliant les corps denses successifs, comportant également la desmine et la plaque dense associée à la membrane. Il ne marque pas les muscles cardiaques et squelettiques adultes, sauf en cas de contamination de l′échantillon par des cellules non musculaires ou lorsque du tissu embryonnaire est utilisé.
Le gène ACTB codant pour la β-actine est situé sur le chromosome 7p22.1 humain. La β-actine est la protéine la plus abondante dans le cytoplasme. Le gène ACTB est exprimé de façon ubiquitaire. L'actine est l'une des protéines les plus conservées chez les eucaryotes, et elle est exprimée chez les mammifères et les oiseaux. Quatre des isoformes d'actine constituent des marqueurs de différenciation des muscles squelettiques, et deux sont présentes dans pratiquement toutes les cellules. L'anticorps monoclonal anti-β-actine de souris (isotype IgG1 de souris) est dérivé de l'hybridome AC-15, produit par la fusion de cellules de myélome de souris et de splénocytes de souris BALB/c immunisées par un peptide N-terminal de β-actine cytoplasmique de synthèse, légèrement modifié (Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys) et conjugué à la KLH.
Dans la coloration de cryosections ultra-minces de gésiers de poulet, l'anticorps marque les corps denses et les faisceaux longitudinaux reliant les corps denses successifs, comportant également la desmine et la plaque dense associée à la membrane. Il ne marque pas les muscles cardiaques et squelettiques adultes, sauf en cas de contamination de l'échantillon par des cellules non musculaires ou lorsque du tissu embryonnaire est utilisé.
Immunogen
Peptide N-terminal de β-actine cytoplasmique légèrement modifié, Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys, conjugué à la KLH.
Application
Les propriétés immunologiques et physiques de l'actine restent remarquablement constantes dans les cellules de diverses espèces et tissus d'origine. Cela rend difficile la production d'antisérums puissants dirigés contre cette protéine. Par conséquent, les anticorps monoclonaux anti-β-actine constituent un outil spécifique intéressant pour étudier la distribution intracellulaire de la β-actine et les aspects statiques et dynamiques du cytosquelette.
L'anticorps monoclonal anti-bêta-actine peut être utilisé dans les analyses de puces à protéines, d'immunofluorescence indirecte et d'immunohistochimie. De plus, ce produit a été utilisé dans l'immunocytochimie de fibroblastes de prépuce humain à une concentration de 10-40 μg/ml. Cet anticorps a également été utilisé dans une analyse par western blotting de fibroblastes de prépuce ou de fibroblastes de poulet à une concentration de 0,5-1 μg/ml.
L'anticorps peut être utilisé pour marquer les coupes congelées fixées à l'acétone, les préparations de microscopie électronique et les expériences de micro-injection. Une solution de Bouin, de B5, d'éthanol ou de méthacam peut être utilisée comme fixateur. L'épitope reconnu par l'anticorps est résistant à la fixation au formol et à l'inclusion dans la paraffine.
Cet anticorps a été utilisé dans des analyses par immunoblotting.
L′anticorps monoclonal anti-actine de souris a été utilisé comme contrôle de charge pour l′analyse par western blot de lysats de protéines du foie.
L′anticorps monoclonal anti-actine de souris a été utilisé comme contrôle de charge pour l′analyse par western blot de protéines immunoprécipitées à partir de co-cultures de ganglion spinal de rat.
L′anticorps monoclonal anti-bêta-actine peut être utilisé dans les analyses de puces à protéines, d′immunofluorescence indirecte et d′immunohistochimie. De plus, ce produit a été utilisé dans l′immunocytochimie de fibroblastes de prépuce humain à une concentration de 10-40 μg/ml. Cet anticorps a également été utilisé dans une analyse par western blot de fibroblastes de prépuce ou de fibroblastes de poulet à une concentration de 0,5-1 μg/ml.
L′anticorps peut être utilisé pour marquer les coupes congelées fixées à l′acétone, les préparations de microscopie électronique et les expériences de micro-injection. Le fixatif peut être composé de solutions de Bouin, de B5, d′éthanol ou de méthacam. L′épitope reconnu par l′anticorps est résistant à la fixation au formol et à l′inclusion dans la paraffine.
Biochem/physiol Actions
Les deux principales protéines du cytosquelette qui jouent un rôle dans la motilité cellulaire sont l'actine et la myosine. Présentes dans de nombreux types de cellules, l'actine et la myosine sont impliquées dans un vaste éventail de processus cellulaires comme la locomotion, la sécrétion, la cyclose, la phagocytose et la cytocinèse.
L'ACTB (β-actin) joue un rôle critique dans l'organogenèse, en particulier le développement du cerveau, des reins et du cœur. Elle est responsable du maintien de la prolifération, de la migration et de la forme des cellules. L'actine est une protéine essentielle pour la maturation des plaquettes. La β−-actine joue un rôle important dans le développement embryonnaire. La régulation à la hausse de la β-actine stimule les protrusions membranaires et favorise la motilité cellulaire. La protéine encodée par la β-actine participe au contrôle de la migration des fibroblastes de souris et, par conséquent, de la tension du tissu conjonctif.
L'actine est une protéine du cytosquelette qui régule la motilité, la sécrétion, la phagocytose et la cytocinèse. La portion NH2-terminale de l'actine peut fonctionner comme un antigène. Cette portion terminale peut également moduler les interactions de l'actine et son association avec d'autres protéines, comme la myosine.
L′anticorps monoclonal de souris anti-β-actine 1, 2 reconnaît un épitope situé dans la partie N-terminale de l′isoforme β de l′actine.
Physical form
Solution dans un tampon phosphate salin 0,01 M à pH 7,4, contenant de l′azoture de sodium à 15 mM.
Preparation Note
Stockage et stabilité : En cas d′utilisation en continu, stocker un mois maximum entre 2 et 8 °C. Pour un stockage prolongé, congeler en aliquotes de travail et stocker à -20 °C. Il n′est pas recommandé de procéder à des congélations et décongélations répétées ou de stocker le produit dans des congélateurs « sans givre ». En cas d′apparition d′une légère turbidité durant un stockage prolongé, clarifier la solution par centrifugation avant utilisation. Les échantillons de travail dilués doivent être jetés s′ils ne sont pas utilisés dans un délai de 12 heures.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans nos catalogues ou autre documentation de la Société accompagnant de(s) produit(s), nos produits sont conçus uniquement pour la recherche et ne peuvent pas être utilisés dans d′autres buts, ce qui inclut mais sans s′y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo et tout type de consommation par ou d′application à l′homme ou aux animaux.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
F3022A4700WH0000060M1
clone
AC-15, monoclonal
clone
AC-15, monoclonal
clone
AC-40, monoclonal
clone
3G4-F9, monoclonal
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Gene Information
human ... ACTA1(58), ACTA1(58), ACTA1(58), ACTA2(59), ACTA2(59), ACTA2(59), ACTB(60), ACTC1(70), ACTC1(70), ACTC1(70), ACTG1(71), ACTG1(71), ACTG1(71), ACTG2(72), ACTG2(72), ACTG2(72)
mouse ... Acta1(11459), Acta1(11459), Acta1(11459), Acta2(11475), Acta2(11475), Acta2(11475), Actb(11461), Actb(11461), Actb(11461), Actc1(11464), Actc1(11464), Actc1(11464), Actg1(11465), Actg1(11465), Actg1(11465), Actg2(11468), Actg2(11468), Actg2(11468)
rat ... Acta1(29437), Acta1(29437), Acta1(29437), Acta2(81633), Acta2(81633), Acta2(81633), Actb(81822), Actb(81822), Actb(81822), Actc1(29275), Actc1(29275), Actc1(29275), Actg1(287876), Actg1(287876), Actg1(287876), Actg2(25365), Actg2(25365), Actg2(25365)
Gene Information
human ... ACTB(60)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
species reactivity
human, Xenopus, hamster, mouse, guinea pig, rat, rabbit, snail, sheep, canine, carp, chicken, pig, bovine, viper, goat
species reactivity
human, rat, mouse
Still not finding the right product?
ou
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protocoles
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Articles
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Contenu apparenté
Instructions
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
A1978-200UL04061838443229
A1978-100UL04061838443212
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review