MilliporeSigma
Passer à
50839
Catalpol
≥96% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1aS,1bS,2S,5aR,6S,6aS)-1a,1b,2,5a,6,6a-Hexahydro-6-hydroxy-1a-(hydroxymethyl)oxireno[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-2-yl-β-D-glucopyranoside, Catalpinoside, De(p-hydroxybenzoyl)catalposide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
346,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H22O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.33
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
219-324-0
MDL number:
346,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](O)[C@@H]4O[C@]4(CO)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H22O10/c16-3-6-9(19)10(20)11(21)14(23-6)24-13-7-5(1-2-22-13)8(18)12-15(7,4-17)25-12/h1-2,5-14,16-21H,3-4H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+,13+,14+,15-/m1/s1
InChI key
LHDWRKICQLTVDL-PZYDOOQISA-N
Biochem/physiol Actions
The primary function is to stimulate the production of adrenal cortical hormones, which increases the production of sex hormones. Catalpol also exhibits anti-inflammatory activity and has shown to increase the production of androgens yielded by the adrenal gland, which can lead to increases in muscle mass.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
PHL89595SML3425PHL89759
Catalpol phyproof® Reference Substance
PHL89595
Catalpol
Picroside II phyproof® Reference Substance
PHL89759
Picroside II
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Catalpol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3