Principaux documents
SML3425
Sigma-Aldrich
Harpagoside
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1S ,4aS ,5R ,7S ,7aS )-1,4a,5,6,7,7a-Hexahydro-4a,5-dihydroxy-7-methyl-7-[[(2E )-1-oxo-3-phenyl-2-propen-1-yl]oxy]cyclopenta[c ]pyran-1-yl β-D-glucopyranoside
5 MG
110,00 $
25 MG
441,00 $
110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
110,00 $
25 MG
441,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H30O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.49
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -50 to -30°
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C[C@@]3([C@H]2[C@](C[C@H]3O)(OC(=O)\C=C\c4ccccc4)C)O
InChI
1S/C24H30O11/c1-23(35-16(27)8-7-13-5-3-2-4-6-13)11-15(26)24(31)9-10-32-22(20(23)24)34-21-19(30)18(29)17(28)14(12-25)33-21/h2-10,14-15,17-22,25-26,28-31H,11-12H2,1H3/b8-7+/t14-,15-,17-,18+,19-,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
Clé InChI
KVRQGMOSZKPBNS-FMHLWDFHSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Harpagoside is an orally available iridoid glycoside and an active component of Harpagophytum extract with cardioprotective effects. Harpagoside is shown to directly bind to and activate ACE2. Allosterically inhibits ACE2 binding to spike protein and reduces viral entry and lessen SARS-CoV-2 infection. Harpagoside was reported to suppress AP-1, IL-6, COX-1/2, c-FOS, NF-ĸB expression and upregulate BMP2 and Wnt signaling pathways.
Orally available iridoid glycoside that exhibits cardioprotective effects; anti-viral and a direct ACE2 activator
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable