MilliporeSigma
Passer à
45199
Enterolactone
~95% (HPLC)
Synonyme(s) :
trans-α,β-Bis(3-hydroxybenzyl)butyrolactone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
225,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H18O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.33
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4699604
Assay:
~95% (HPLC)
Form:
solid
225,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
~95% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cccc(C[C@@H]2COC(=O)[C@H]2Cc3cccc(O)c3)c1
InChI
1S/C18H18O4/c19-15-5-1-3-12(8-15)7-14-11-22-18(21)17(14)10-13-4-2-6-16(20)9-13/h1-6,8-9,14,17,19-20H,7,10-11H2/t14-,17+/m1/s1
InChI key
HVDGDHBAMCBBLR-PBHICJAKSA-N
Biochem/physiol Actions
Enterolactone is the major human metabolite of dietary sesamin (lignan from sesame seeds). A phytoestrogen, it shows an inverse correlation with risk of breast cancer in one study.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
42363729698PHL80437
Enterolactone phyproof® Reference Substance
PHL80437
Enterolactone
assay
~95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
97%
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
form
-
form
crystals
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Enterolactone
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe