MilliporeSigma
Passer à
39693
(±)-Sodium 2,3-dihydroxyisovalerate hydrate
≥95% (CE)
Synonyme(s) :
Sodium 2,3-dihydroxy-3-methylbutanoate hydrate, Sodium DL-α,β-dihydroxyisovalerate hydrate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
50 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
416,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9O4Na · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.11 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722373
416,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Level
assay
≥95% (CE)
form
powder or crystals
impurities
~12% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].CC(C)(O)C(O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H10O4.Na.H2O/c1-5(2,9)3(6)4(7)8;;/h3,6,9H,1-2H3,(H,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
KGRRZNPTTZIUMS-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Racemic form of intermediate in L-valine catabolism and anabolism.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
61668S501230435
assay
≥95% (CE)
assay
≥95.0% (TLC), 95-102% anhydrous basis (corrected for sodium, T)
assay
≥99%
assay
98.5-101.0% (calc. to the dried substance)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder or solid
form
powder, crystals or chunks
form
crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
impurities
~12% water
impurities
≤35% water
impurities
-
impurities
reducing impurities, complies, ≤0.0005% heavy metals (as Pb), ≤0.001% total nitrogen (N), ≤0.5% NaH2PO4 (calc. to dried subst.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Evidence for an enol intermediate in the enzymatic conversion of alpha,beta-dihydroxyisovalerate to alpha-ketoisovalerate.
S M Arfin
The Journal of biological chemistry, 244(9), 2250-2251 (1969-05-10)
F M van der Kloet et al.
Metabolomics : Official journal of the Metabolomic Society, 8(1), 109-119 (2012-01-27)
Diabetic kidney disease (DKD) is a devastating complication that affects an estimated third of patients with type 1 diabetes mellitus (DM). There is no cure once the disease is diagnosed, but early treatment at a sub-clinical stage can prevent or
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
39693-10MG04061832404233
39693-50MG04061831983401