Principaux documents
61668
Sigma-Aldrich
rac-Glycerol 1-phosphate sodium salt hydrate
≥95.0% (TLC)
Synonyme(s) :
α-Glycerol phosphate sodium salt hydrate, DL-Glycerol-1-phosphate sodium salt hydrate, DL-Glycerol-3-phosphate sodium salt hydrate, Sodium 3-phosphoglycerate hydrate, Sodium DL-glycerophosphate hydrate
1 G
132,00 $
5 G
473,00 $
132,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
132,00 $
5 G
473,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H9O6P · xNa+ · yH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.07 (anhydrous free acid basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
132,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (TLC)
95-102% anhydrous basis (corrected for sodium, T)
Forme
powder or solid
Impuretés
≤35% water
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCC(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H9O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)
Clé InChI
AWUCVROLDVIAJX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chemical studies of the protective action of phosphate compounds against the demineralization of human dental enamel in vitro.
T H Grenby et al.
Caries research, 14(4), 210-220 (1980-01-01)
A novel mono- and diacylglycerol lipase highly expressed in Pichia pastoris and its application for food emulsifier preparation.
Huang, J., et al.
Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 48, 1899-1904 (2013)
Response surface optimization of the medium components for the production of biosurfactants by probiotic bacteria.
Rodrigues,L., et al.
Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 41, 1-10 (2006)
MALDI-TOF MS analysis of the extracellular polysaccharides released by the diatom Thalassiosira pseudonana under various nutrient conditions.
Ai, X.X.et al.
Journal of Applied Phycology, 27, 673-684 (2015)
Utilization of dissolved organic phosphorus by different groups of phytoplankton taxa.
Wang, Z.H., et al.
Harmful Algae, 12, 113-118 (2011)