| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 293,00 $ | |
| 1 mL | Disponible dès aujourd'huiDeCell Marque | 293,00 $ | |
| 0.1 mL | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 348,00 $ | |
| 0.1 mL | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 348,00 $ | |
| 7 mL | Disponible dès aujourd'huiDeCell Marque | 708,00 $ | |
| 7 mL | Disponible dès aujourd'huiDeCell Marque | 708,00 $ | |
| 0.5 mL | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 970,00 $ | |
| 1 mL | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 510,00 $ | |
| 1 mL | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 510,00 $ |
A propos de cet article
293,00 $
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
Ig fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (338A-74), vial of 0.5 mL concentrate (338A-75), bottle of 1.0 mL predilute (338A-77), vial of 1.0 mL concentrate (338A-76), bottle of 7.0 mL predilute (338A-78)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
control
thymus
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
nuclear
Gene Information
human ... DNTT(1791)
General description
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| clone polyclonal | clone EP266, monoclonal | clone 41A, monoclonal | clone polyclonal |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse, human |
| antibody form Ig fraction of antiserum | antibody form culture supernatant | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500 | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200 (concentrated) | technique(s) immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: 1-2 μg/mL using HepG2 and NIH3T3 cell lysates |
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Déjà en possession de ce produit ?
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| 338A-74 | 0841683136989 |
| 338A-75 | 0841683136996 |
| 338A-76-RUO | 04061836532710 |
| 338A-74-RUO | 04061836532697 |
| 338A-78 | 0841683137023 |
| 338A-76 | 0841683137009 |
| 338A-78-RUO | 04061836532734 |
| 338A-77 | 0841683137016 |
| 338A-77-RUO | 04061836532727 |