MilliporeSigma
Passer à
MX1458
Diméthylsulfoxyde
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
DMSO, Sulfoxyde de méthyle
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
500 mL
Vérifier la disponibilité des articles du panier
290,00 $
1 L
Vérifier la disponibilité des articles du panier
504,00 $
4 L
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 270,00 $
18.9 L
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
4 670,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.13
EC Index Number:
200-664-3
UNSPSC Code:
12352119
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Assay:
≥99.9% (GC)
Bp:
189 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C)
290,00 $
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Demander des informations complémentaires
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
agency
meets USP/NF
Quality Level
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.001 meq/g Titrable acid, ≤0.1% Water (H2O)
evapn. residue
≤0.01%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
transition temp
flash point 87 °C
solubility
1000 g/L
density
1.10 g/mL (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Packaging
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Analysis Note
AppearanceClear, colorless liquidAssay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.01% maxTitrable acid0.001meq/g maxWater (H2O)0.1% max
Disclaimer
Refroidit facilement et revient doucement à la température de la pièce. Les produits solides peuvent être reliquéfiés par chauffage à la température ambiante sans abîmer le produit.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
317275D1435472301
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99.9%
solubility
1000 g/L
solubility
-
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.10 g/mL (lit.)
density
1.10 g/mL (lit.)
density
1.100-1.104 g/mL at 25 °C (relative density (EP)), 1.10 g/mL (lit.)
density
1.10 g/mL (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diméthylsulfoxyde
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Contenu apparenté
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
MX1458-3104061839430457
MX1458-604061839430525
MX1458-304061839430433
MX1458-504061839430501