MilliporeSigma
Passer à
MX0214
D-Mannitol
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonyme(s) :
Mannitol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
3 kg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
380,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
EC Index Number:
200-711-8
UNSPSC Code:
12352201
Beilstein/REAXYS Number:
1721898
MDL number:
380,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
powder
color
white
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
290-295 °C/4 hPa
mp
167-170 °C (lit.)
solubility
213 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Application
Meets ACS Specifications GR ACS
Biochem/physiol Actions
Agent de sapidité sucré constitué de sucre d′alcool. Utilisé dans les études d′inhibition du goût sucré.
Analysis Note
ColorWhiteFormPowderHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.01% maxLoss on drying (105°C)0.05% maxReducing sugarsTo pass testResidue after ignition0.01% maxSpecific rotation [a]25/D+23.3-+24.3°Titrable acid0.0008meq/g max
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
BP1007M9647M8429
Mannitol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1007
Mannitol
solubility
213 g/L
solubility
-
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
167-170 °C (lit.)
mp
167-170 °C (lit.)
mp
167-170 °C (lit.)
mp
167-170 °C (lit.)
color
white
color
-
color
white
color
white
bp
290-295 °C/4 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Mannitol
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
MX0214-104061839428331