M9647
D-Mannitol
ACS reagent
Synonyme(s) :
Mannitol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D +23.3 to +24.3°(lit.)
Impuretés
Reducing sugars, passes test
≤0.0008 meq/g Titratable acid
≤0.01% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.01%
Perte
≤0.05% loss on drying, 105°C
Couleur
white
Plage de pH utile
5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L)
Pf
167-170 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
Traces de cations
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?