| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 774,00 $ |
A propos de cet article
pyrogen testing
774,00 $
feature
Non-endotoxin pyrogen control of heat killed Staphyloccus aureus for use in monocyte activation test
Quality Segment
packaging
pkg of 1 vial
manufacturer/tradename
PyroMAT®
application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
compatibility
configured for PyroDetect System, configured for PyroMAT® System
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
pyrogenic bacteria
General description
Le contrôle des NEP HKSA est une préparation de Staphylococcus aureus inactivés à la chaleur, fournie sous forme lyophilisée. HKSA est un pyrogène non endotoxinique (NEP) qui active le récepteur TLR2 des monocytes et peut être utilisé comme témoin positif avec le système PyroMAT® (test d'activation des monocytes pour la détection des pyrogènes).
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
Ne pas utiliser les fioles non ouvertes après la date de péremption
Conserver les aliquotes remises en suspension à -20 °C
La durée de conservation des aliquotes est indiquée sur la fiche de données techniques
Legal Information
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| suitability pyrogenic bacteria | suitability pyrogenic bacteria | suitability - | suitability pyrogenic bacteria |
| manufacturer/tradename PyroMAT® | manufacturer/tradename PyroMAT® | manufacturer/tradename PyroMAT® | manufacturer/tradename PyroMAT® |
| compatibility configured for PyroDetect System, configured for PyroMAT® System | compatibility configured for PyroDetect System, configured for PyroMAT® System | compatibility configured for PyroMAT® | compatibility for use with PyroMAT® |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical, pyrogen testing | application(s) pharmaceutical |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| MATHKSA | 04054839473548 |