PYR0MATKIT
Kit PyroMAT®
Reagents and Interleukin-6 ELISA kit for Monocyte Activation Test (MAT), for Pyrogen testing
1 430,00 $
About This Item
1 430,00 $
Produits recommandés
Agence
EP Chapter 2.6.30
Niveau de qualité
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
PyroMAT®
Application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
Compatibilité
configured for PyroMAT®
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
pyrogenic bacteria
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Composants
- Plaque de 96 puits, eau exempte d'endotoxines, milieu de culture RPMI
- Kit et plaque IL-6 ELISA
Stockage et stabilité
Autres remarques
Produits recommandés
Informations légales
Contrôle
Produit comparable
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1