MilliporeSigma
Passer à
ABC495
Anticorps anti-caspase 3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Caspase-3, CASP-3, Apopain, Cysteine protease CPP32, CPP-32, Protein Yama, SREBP cleavage activity 1, SCA-1, Caspase-3 subunit p17, Caspase-3 subunit p12, Caspase 3
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
2
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
nonhuman primates (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CASP3(836)
General description
La caspase-3 (EC 3.4.22.56 ; UniProt P42574 ; aussi appelée apopaïne, CASP-3, CPP-32, "PARP cleavage protease", SCA-1, "SREBP cleavage activity 1", "caspase 3 apoptosis-related cysteine protease", protéase à cystéine CPP32, procaspase3, protéine Yama) est codée par le gène CASP3 (aussi dénommé CPP32 et CPP32B) (identifiant du gène : 836) chez l'homme. Les protéases aspartiques à cystéine, ou caspases, jouent un rôle essentiel dans l'apoptose, la nécrose et l'inflammation. Historiquement, les caspases ont été numérotées dans l'ordre où elles ont été identifiées. La caspase-3 est initialement produite avec une séquence de propeptide (a.a. 1-9), dont la suppression donne la caspase-3, une proenzyme de 268 a.a. Une fois activée, la proenzyme est tout d'abord clivée par voie protéolytique entre Asp175 et Ser176 pour donner un fragment p20 (a.a. 10-175) et la sous-unité p12 (a.a. 176-277). Un autre clivage du fragment p20 entre Asp28 et Ser29 produit la sous-unité p17 (a.a. 29-175). Les sous-unités p17 et p12 se dimérisent et forment l'enzyme active dénommée caspase-3. La caspase-3 joue un rôle central dans l'activation séquentielle des caspases durant la phase d'exécution de l'apoptose cellulaire. La caspase-3 médie l'activation protéolytique de la caspase-6 et de la caspase-7, tandis que la caspase-3 est elle-même transformée et activée par la caspase-8, la caspase-9 et la caspase-10. La caspase-3 est la principale caspase impliquée dans le clivage de la protéine précurseur de l'amyloïde-bêta 4A, qui est associée à la mort neuronale dans la maladie d'Alzheimer.
~32 kDa (poids observé)
Immunogen
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à une partie de la caspase 3 humaine située à proximité de l'extrémité C-terminale.
Épitope : Zone proche de l'extrémité C-terminale
Application
Analyse par immunocytochimie : Une concentration de 4,0 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter la caspase 3 dans des cellules HeLa, A431, HUVEC et NIH/3T3.
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
L'anticorps anti-caspase 3 est un anticorps dirigé contre la caspase 3 destiné au western blotting et à l'immunocytochimie.
Sous-domaine de recherche
Apoptose - Autre
Biochem/physiol Actions
Devrait réagir avec la pro-caspase-3, la caspase-3 non clivée/inactive (32 kDa) et la sous-unité p12 (12 kDa), mais pas avec la sous-unité p17 (17 kDa) de la caspase-3 clivée/active.
Physical form
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Preparation Note
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Analysis Note
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules A431.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,05 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la caspase 3 dans 10 µg de lysat de cellules A431.
Other Notes
Concentration : Voir la fiche technique correspondant spécifiquement au lot utilisé.
Remplace : 06-375
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SAB5700153AB3623AB1871
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, rat, mouse
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorps anti-caspase 3
ou
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenu apparenté
"Mods – modifications – small alterations can have a big impact on form and function.In the motorsports world, stock vehicles are modified to enhance their performance. Modifications, or mods, to the engine, drive train, intake and exhaust components add up to provide phenomenal performance gains that can be measured as horsepower and torque increases, which yield a competitive advantage, and result in reduced run times. In biology, proteins undergo modifications that alter their function. Some proteins require the modifications in order to perform their function effectively, whether it’s a pro-protein that is cleaved to produce an active enzyme, or a protein that is phosphorylated to facilitate a signaling process. Other proteins,such as histones, undergo modifications that regulate gene expression and alter cellular function. There are several post translational modifications such as acetylation, methylation, phosphorylation, and ubiquitination that impact protein function and activity. As a result, the analysis of proteins and their post-translational modifications are particularly important for the study of normal and disease-associated processes. New antibodies to detect phospho Histidines are now available from EMD Millipore."
Tianxi Wang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 21(6), 654-654 (2021-05-11)
Gastric carcinoma is a common type of gastrointestinal tumor with high morbidity and mortality rates. IL-17 is a newly discovered cytokine that has been reported to serve an important role in the development of gastric carcinoma. The potential effect of
Duojie Zhu et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 40(6), 182-182 (2023-05-19)
An increasing amount of evidence has demonstrated the anticancer activity of triterpenes extracted from traditional medicines. Echinocystic acid (EA), a natural triterpene isolated from Eclipta prostrata (L.) L., has previously been shown to exhibit anticancer activity in HepG2 and HL-60
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
ABC49504055977294811