Documents
AB3623
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-caspase-3, forme active (clivée)
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Apopain, Yama Protein, CASP3, SCA-1, procaspase3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CASP3(836)
Description générale
La caspase-3 (CPP32 ou apopaïne) est la protéine apoptotique la plus étudiée. La caspase-3 est synthétisée comme une pro-enzyme inactive (32 kDa) qui est traitée dans les cellules subissant l'apoptose par auto-protéolyse et/ou par clivage par une autre protéase en amont. La forme clivée de la caspase-3 se compose de sous-unités de grande taille (17 kDa) et de petite taille (12 kDa), qui s'associent pour former une enzyme active. La caspase-3 active clive par protéolyse et active d'autres caspases, ainsi que des cibles pertinentes dans les cellules telles que PARP et DFF.
Spécificité
AB3623 détecte uniquement le fragment p17 clivé et ne détecte pas la forme précurseur dans les cellules en cours d'apoptose.
La réactivité avec d'autres espèces n'a pas été déterminée.
Immunogène
Séquence peptidique synthétique spécifique du clivage (brevetée).
Épitope : forme active (clivée)
Application
Analyse par western blotting :
Une dilution du 1/100e au 1/200e (0,5 à 4 µg/ml) des cellules en apoptose active a été utilisée pour détecter la caspase-3.
Notez que lors de l'utilisation de tissus, les niveaux de caspase-3 active peuvent être inférieurs aux niveaux détectables. Utiliser CC119 (caspase-3 humaine) incubé pendant 30 minutes avec 1 mM d'ATP (pour l'activation) comme témoin positif en western blotting. Autrement, les préparations de cultures neuronales incubées avec de la staurosporine (0,5 µM pendant 10 à 18 heures) donnent généralement un signal fort pour la caspase-3.
Immunohistochimie :
AB3623 dilué au 1/10e (10 à 20 µg/ml) a réagi avec succès dans les tissus de souris inclus en paraffine et fixés au PFA à 4 %.
Immunohistochimie (paraffine) :
Coloration optimale avec l'anticorps monoclonal anti-caspase-3 : Intestin grêle de souris
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
Métabolisme
L'anticorps anti-caspase-3, forme active (clivée), permet de détecter le niveau de caspase-3, et son utilisation a été publiée et validée en immunofluorescence (IF), immunohistochimie (IHC) et western blotting (WB).
Sous-domaine de recherche
Caspases
Enzymes et biochimie
Description de la cible
17 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-440 ; 04-1088
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon contenant du PBS avec 30 % de glycérol, 0,5 % de BSA, 5 mM d'EDTA et 0,03 % de procline.
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
Stable à -20 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissu d'amygdale et d'appendice. Cellules Jurkat dans lesquelles l'apoptose a été induite par une forme soluble et recombinante du ligand d'induction de l'apoptose associé au TNF (TRAIL), et lysats de cellules 3T3 de souris traités à la staurosporine. Peau/tumeur, embryon.
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Joseph E Druso et al.
The Journal of biological chemistry, 291(17), 8886-8895 (2016-02-26)
The Rho family small GTPase Cdc42 has been implicated in a wide range of cellular functions including the establishment of cell polarity and the remodeling of the actin cytoskeletal architecture, resulting in the tight regulation of cell growth and survival
C Lv et al.
Cell death & disease, 4, e952-e952 (2013-12-07)
Chemotherapy remains the common therapeutic for patients with lung cancer. Novel, selective antitumor agents are pressingly needed. This study is the first to investigate a different, however, effective antitumor drug candidate Wentilactone A (WA) for its development as a novel
Astrocyte proliferation following stroke in the mouse depends on distance from the infarct.
Barreto, GE; Sun, X; Xu, L; Giffard, RG
Testing null
Hypoxic neuronal necrosis: protein synthesis-independent activation of a cell death program.
Niquet, J; Baldwin, RA; Allen, SG; Fujikawa, DG; Wasterlain, CG
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Tsung-Ming Yang et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 41(1), 14-23 (2008-12-23)
Combinatorial therapies using the proteasome inhibitor, bortezomib, have been found to induce synergistic apoptosis in cancer cells grown as monolayers; however, three-dimensional spheroid culture may be a better model for the multicellular resistance found in solid tumors, such as lung