MilliporeSigma
Passer à
8.02410
p-Benzoquinone
for synthesis
Synonyme(s) :
p-Benzoquinone, p-Quinone, 1,4-Benzoquinone, 1,4-Cyclohexadiene-3,6-dione
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
49,00 $
1 kg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
264,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
967,00 $
25 kg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
5 600,00 $
50 kg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
10 450,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.09
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
203-405-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
49,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
0.12 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
solid
autoignition temp.
560 °C
potency
130 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
110-113 °C
solubility
10 g/L
density
1.32 g/cm3 at 20 °C
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI key
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Application
p-Benzoquinone can be used as:
  • A free-radical inhibitor.
  • A catalyst to synthesize highly site-selective N1-alkylated benzotriazoles by N1-alkylation of benzotriazoles with diazo compounds.[1]
  • A hydrogen acceptor and two electron oxidant in Pd-catalyzed Wacker oxidation of aryl olefins aldehydes.[2]
  • A redox mediator in Pd-catalyzed anaerobic electrooxidative homocoupling of aryl-boron derivatives.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
8.029401.04610195464
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
solid
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pH
4 (20 °C, 1 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
density
1.32 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.358 g/cm3 at 20 °C
density
-
vapor pressure
0.12 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
1 mmHg ( 132 °C)
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
Pd (OAc) 2/p-Benzoquinone-Catalyzed Anaerobic Electrooxidative Homocoupling of Arylboronic Acids, Arylboronates and Aryltrifluoroborates in DMF and/or Water
Amatore C, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 4567-4570 (2008)
Jingya Yang et al.
Organic letters, 22(18), 7284-7289 (2020-09-10)
A visible-light-promoted highly site-selective N1-alkylation of benzotriazoles with diazo compounds has been achieved under mild and metal-free conditions. Using cheap, readily available p-benzoquinone (PBQ) as a catalyst, a wide range of benzotriazoles and diazo compounds are reacted, providing N1-alkylated benzotriazoles
Peili Teo et al.
Organic letters, 14(13), 3237-3239 (2012-06-15)
A method for efficient and aldehyde-selective Wacker oxidation of aryl-substituted olefins using PdCl(2)(MeCN)(2), 1,4-benzoquinone, and t-BuOH in air is described. Up to a 96% yield of aldehyde can be obtained, and up to 99% selectivity can be achieved with styrene-related
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
802410502104061839611412
802410100004022536373195
802410012004022536697512
802410010004022536373188
802410050104061839611382
802410500104061839611405
802410902504027269027148
802410052104061839611399
802410905004022536373218