Principaux documents
1.04610
Sigma-Aldrich
Hydroquinone
Technipur®
Synonyme(s) :
1,4-benzènediol, 1,4-dihydroxybenzène, HQ
25 KG
1 030,00 $
1 030,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 KG
1 030,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,4-(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.11
Beilstein:
605970
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.22
1 030,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
3.81 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 132 °C)
Température d'inflammation spontanée
930 °F
pb
285 °C (lit.)
Pf
172-175 °C (lit.)
Densité
1.358 g/cm3 at 20 °C
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
Clé InChI
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Hydroquinone can be used as:
  • A reducing agent in the preparation of silver sols, gold nanoparticles and nanorods for material science applications.(1)(2)(3)
  • A polymerization inhibitor in the synthesis of industrially important 4-vinylphenols via decarboxylation of 4-hydroxycinnamic acids.(4)
  • A phase change material (PCM) applicable in solar cooling refrigeration technology.(5)
Informations légales
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
329.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
165 °C - closed cup