| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
2.5 kg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 2 070,00 $ |
10 kg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 5 980,00 $ |
A propos de cet article
2 070,00 $
Quality Segment
agency
BP, NF, Ph. Eur.
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
107-117 °C
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,26-27H,2-16H2,1H3
InChI key
NULLRXHRYOXSEW-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency BP, Ph. Eur., NF | agency traceable to Ph. Eur. Y0000800, traceable to USP 1043105 | agency - | agency EP |
| form solid | form - | form - | form solid |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - | product line - |
| Quality Level 500 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| mp 107-117 °C | mp 115-118 °C (lit.) | mp - | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..