PHR1455
Ascorbyl Palmitate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
L-Ascorbic acid 6-palmitate, 6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid, L-Ascorbyl palmitate, Ascorbic acid 6-palmitate
136,00 $
About This Item
136,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0000800
traceable to USP 1043105
Famille d'API
ascorbyl palmitate
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 2 g
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
115-118 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]1(OC(=O)C(O)=C1O)[C@@H](O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,25-26H,2-16H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
Clé InChI
QAQJMLQRFWZOBN-LAUBAEHRSA-N
Description générale
Ascorbyl Palmitate is a lipophilic ascorbic acid derivative,[1] used as an antioxidant in both food and cosmetics industries.[2]
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable